Principaux documents
R470732
1-(2,6-DI-ME-MORPHOLIN-4-YL)3-ME-BENZO(4,5)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
R470732-10MG
37,90 $
37,90 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Changer de vue
R470732-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.397
Numéro MDL:
37,90 $
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails