Documents
R469602
TETRADECANOIC ACID (1-(2-BROMO-PHENYLAMINO)-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H34BrCl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.792
Numéro MDL:
Autres remarques