Principaux documents
R466565
METHYL 5,7-DIOXO-8-OXA-2,4,6-TRIAZANON-1-ANOYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H12N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.197
Numéro MDL:
Autres remarques