Principaux documents
R465704
2-(3-(4,4-DIMETHYL-2,6-DIOXO-CYCLOHEXYL)-PROPYL)-ISOINDOLE-1,3-DIONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.384
Numéro MDL:
37,90 $