Principaux documents
R465674
2-(3-IODO-PROPYL)-ISOINDOLE-1,3-DIONE
AldrichCPR
R465674-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R465674-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H10INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.112
Numéro MDL:
146,00 $