Key Documents
R465089
4-[(4-AMINO-3-CHLOROPHENYL)(3-NITROPHENYL)METHYL]-2-CHLOROPHENYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.256
Numéro MDL:
Autres remarques