Principaux documents
R464511
9-(3,4-DIHYDROXY-5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN-2-YL)-1,9-DIHYDRO-PURIN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.231
Numéro MDL:
Autres remarques