Principaux documents
R461830
3-ETHYL-2-[(E)-(3-ETHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-YLIDENE)METHYL]-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N2O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.701
Numéro MDL:
Autres remarques