Principaux documents
R461539
2-(3-ETHYL-3H-BENZOTHIAZOL-2-YLIDENE)-BENZO(4,5)IMIDAZO(2,1-B)THIAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.452
Numéro MDL:
Autres remarques