Principaux documents
R461202
11-(6-BROMO-1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-3-(4-METHOXYPHENYL)-2,3,4,5,10,11-HEXAHYDRO-1H-DIBENZO[B,E][1,4]DIAZEPIN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H23BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.399
Numéro MDL:
Autres remarques