Documents
R460567
ETHYL 2-({[(6-TERT-BUTYL-3-CYANO-4-PHENYL-2-PYRIDINYL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H31N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
533.717
Numéro MDL:
Autres remarques