Principaux documents
R459135
DECYL 2-(2,3-DICHLOROPHENYL)-1,3-DIOXO-5-ISOINDOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H27Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.404
Numéro MDL:
Autres remarques