Principaux documents
R458643
4-(1,3-DIOXO-1,3-2H-ISOINDOL-2-YL)-BENZOIC ACID 2-(4-BR-PH)-2-OXO-ETHYL ESTER
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H14BrNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.276
Numéro MDL:
37,90 $