Principaux documents
R458449
N-(4-(5,6-DICHLORO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YL)-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.176
Numéro MDL:
Autres remarques