MilliporeSigma
R458317
4-(5,6-DICHLORO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YL)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C15H7Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.133
MDL number:
Service technique