Principaux documents
R457361
3-AMINO-N-NAPHTHALEN-1-YL-N-PHENYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.413
Numéro MDL:
37,90 $