Documents
R457213
N-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YLMETHYL)-N-PHENYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.313
Numéro MDL:
Autres remarques