R456799
3,5-DICHLORO-N-{2-[(3,5-DICHLORO-2-HYDROXYBENZOYL)AMINO]-4-METHOXYPHENYL}-2-HYDROXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14Cl4N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.168
Numéro MDL:
Autres remarques