Principaux documents
R456721
(4-CHLORO-PHENYL)-PHOSPHORAMIDIC ACID DIPHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15ClNO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.752
Numéro MDL:
Autres remarques