Documents
R456217
N-(3-CYANO-BENZO(4,5)IMIDAZO(1,2-A)PYRIMIDIN-2-YL)-3-MEO-4-PENTYLOXY-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.48
Numéro MDL:
Autres remarques