Principaux documents
R456136
3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-N'-{(E)-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.505
Numéro MDL:
Autres remarques