Principaux documents
R455377
(3-BENZYLSULFANYL-(1,2,4)TRIAZOL-4-YL)-(4-BROMO-BENZYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H13BrN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.277
Numéro MDL:
37,90 $