Principaux documents
R455040
N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]-3-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.374
Numéro MDL:
Autres remarques