Principaux documents
R454753
2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.46
Numéro MDL:
Autres remarques