Principaux documents
R454605
9-CHLORO-2-(FURAN-2-YL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOPENTANE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.801
Numéro MDL:
Autres remarques