Key Documents
R453641
N'-[(E)-1-(4-AMINOPHENYL)ETHYLIDENE]-3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.456
Numéro MDL:
Autres remarques