Principaux documents
R453501
5(4-BENZYLOXY-PH)2H-PYRAZOLE-3CARBOXYLIC ACID (4-ISOPROPYL-BENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.534
Numéro MDL:
Autres remarques