Principaux documents
R453196
9-BROMO-5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(2-FURYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13BrCl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.149
Numéro MDL:
Autres remarques