R452866
N'-[(E)-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.487
Numéro MDL:
Autres remarques