R451525
4-((4-DIFLUOROMETHOXY-BENZYLIDENE)-AMINO)-1,5-DIMETHYL-2-PH-1,2-2H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17F2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.363
Numéro MDL:
Autres remarques