Documents
R451185
2-HYDROXYBENZALDEHYDE (6-TERT-PENTYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H26N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.543
Numéro MDL:
Autres remarques