Key Documents
R450588
4-METHYL-5-PHENYL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-NITRO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.352
Numéro MDL:
Autres remarques