Principaux documents
R449733
3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-N'-[(E)-1-(2-NAPHTHYL)ETHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.502
Numéro MDL:
Autres remarques