Principaux documents
R449334
5-NAPHTHALEN-2-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (2-MEO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.414
Numéro MDL:
37,90 $