Principaux documents
R449008
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-P-TOLYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H14Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.699
Numéro MDL:
Autres remarques