Principaux documents
R448869
5-(4-ETHOXY-PH)-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (1-(2-HO-PH)-ETHYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.407
Numéro MDL:
37,90 $