Principaux documents
R448842
PHENYL-ACETIC ACID 4-METHYL-2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.31
Numéro MDL:
Autres remarques