Principaux documents
R448176
2-(4-CHLORO-2-HYDROXY-PHENYL)-QUINOLINE-4-CARBOXYLIC ACID BENZYLIDENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.856
Numéro MDL:
Autres remarques