Principaux documents
R447684
8-DODECYLSULFANYL-3-METHYL-7-PHENETHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H38N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.682
Numéro MDL:
Autres remarques