Documents
R447587
N'-[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.397
Numéro MDL:
Autres remarques