Principaux documents
R447072
[9-CHLORO-2-(4-METHYLPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.884
Numéro MDL:
Autres remarques