R446807
7-(4-DIFLUOROMETHOXY-PH)-5-(4-I-PH)-4,7-DIHYDRO-(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13F2IN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.232
Numéro MDL:
Autres remarques