Principaux documents
R446394
N-(2,7-BIS-(MORPHOLINE-4-SULFONYL)-FLUOREN-9-YLIDENE)-N'-PHENYL-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H28N4O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
568.675
Numéro MDL:
Autres remarques