Principaux documents
R444626
4-BROMO-2-[9-CHLORO-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14BrClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.768
Numéro MDL:
Autres remarques