Principaux documents
R444510
9-CHLORO-5-(3-NITROPHENYL)-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14ClN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.87
Numéro MDL:
Autres remarques