Principaux documents
R444480
8-CL-4(3-CL-PH)2-THIOPHEN-2-YL-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C20H14Cl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.317
Numéro MDL:
37,90 $