Principaux documents
R444413
(4-CHLOROPHENYL)[9-CHLORO-2-(2-THIENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL]METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H14Cl2N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.328
Numéro MDL:
Autres remarques