Principaux documents
R444251
N-{(4-BROMOPHENYL)[(2-METHOXYBENZOYL)AMINO]METHYL}-2-METHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.339
Numéro MDL:
Autres remarques