Principaux documents
R443336
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.631
Numéro MDL:
Autres remarques