Principaux documents
R442410
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.978
Numéro MDL:
Autres remarques